3-Amino-5-bromo-2-methoxypyridine 96%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
H54299.06
H54299.06EA 589 EUR InStock
H54299.06
3-Amino-5-bromo-2-methoxypyridine 96%
3-Amino-5-bromo-2-methoxypyridine
Purity: 96% CAS No.: 884495-39-0 Molecular Formula: C6H7BrN2O Formula Weight: 203.04 Melting Point: 53-55° MDL No.: MFCD07368887
Formule: C₆H₇BrN₂O
MW: 203,04 g/mol
Point de fusion: 53…55 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07368887
Numéro CAS: 884495-39-0
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité