Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-Chloro-1,3-dimethylimidazolium tetrafluoroborate ≥98%

Fournisseur: Thermo Scientific
Attention

H54316.06
H54316.06EA 282 EUR InStock
H54316.06
2-Chloro-1,3-dimethylimidazolium tetrafluoroborate ≥98%
2-Chloro-1,3-dimethylimidazolium tetrafluoroborate
Purity: 98+% CAS No.: 153433-26-2 Molecular Formula: C5H10ClN2.BF4 Formula Weight: 220.40 Storage Temperature: 2°C to 8°C Melting Point: 175-177° MDL No.: MFCD09039291


Formule: C₅H₁₀ClN₂·BF₄
Point de fusion: 175…177 °C
Numéro MDL: MFCD09039291
Numéro CAS: 153433-26-2
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité