Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

3-Phenylsulphonamidopyridine-5-boronic acid pinacol ester 96%

Fournisseur: Thermo Scientific
Attention

H54339.03
H54339.03EA 351 EUR InStock
H54339.03
3-Phenylsulphonamidopyridine-5-boronic acid pinacol ester 96%
3-Phenylsulphonamidopyridine-5-boronic acid pinacol ester
Purity: 96% CAS No.: 1083326-28-6 Molecular Formula: C17H21BN2O4S Formula Weight: 360.24 MDL No.: MFCD13190589


Formule: C₁₇H₂₁BN₂O₄S
MW: 360,24 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD13190589
Numéro CAS: 1083326-28-6
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité