3-Amino-2-methoxypyridine-5-boronic acid pinacol ester 96%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 2-Methoxy-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridin-3-amine, 3-Amino-2-methoxy-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridine, 2-Methoxy-3-aminopyridine-5-boronic acid pinacol ester, 2-(5-Amino-6-methoxy-3-pyridyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 3-Amino-2-methoxypyridine-5-boronic acid Pinacol ester
H54570.03
H54570.03EA 279 EUR InStock
H54570.03
3-Amino-2-methoxypyridine-5-boronic acid pinacol ester 96%
3-Amino-2-methoxypyridine-5-boronic acid pinacol ester
Purity: 96% CAS No.: 893440-50-1 Molecular Formula: C12H19BN2O3 Formula Weight: 250.10 Melting Point: 131-133° MDL No.: MFCD12923427
Formule: C₁₂H₁₉BN₂O₃
MW: 250,10 g/mol
Point de fusion: 131…133 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12923427
Numéro CAS: 893440-50-1
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité