Benzyloxyacetic acid 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H54581.06
H54581.06EA 78.7 EUR InStock
H54581.06
Benzyloxyacetic acid 95%
Benzyloxyacetic acid
Purity: 95% CAS No.: 30379-55-6 Molecular Formula: C9H10O3 Formula Weight: 166.17 Flash Point: 113°(235°F) Refractive Index: 1.526 Boiling Point: 137-139° MDL No.: MFCD00274211
Formule: C₉H₁₀O₃
Point d'ébullition: 137…139 °C
Densité: 1.162
Point d'éclair: 113 °C (235 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00274211
Numéro CAS: 30379-55-6
EINECS: 608-470-4
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité