Cycloheptane-1,3-dione 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: 1,3-Cycloheptanedione
H54588.03
H54588.03EA 190 EUR InStock
H54588.03
Cycloheptane-1,3-dione 97%
Cycloheptane-1,3-dione
Purity: 97% CAS No.: 1194-18-9 Molecular Formula: C7H10O2 Formula Weight: 126.15 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.483 Boiling Point: 254° MDL No.: MFCD01863735
Formule: C₇H₁₀O₂
MW: 126,155 g/mol
Point d'ébullition: 254 °C
Densité: 1.1
Point d'éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01863735
Numéro CAS: 1194-18-9
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité