2-Amino-5-bromo-3-methoxypyridine 96%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H54723.03
H54723.03EA 308 EUR InStock
H54723.03
2-Amino-5-bromo-3-methoxypyridine 96%
2-Amino-5-bromo-3-methoxypyridine
Purity: 96% CAS No.: 42409-58-5 Molecular Formula: C6H7BrN2O Formula Weight: 203.04 Melting Point: 78-82° MDL No.: MFCD09909849
Formule: C₆H₇BrN₂O
Point de fusion: 78…82 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09909849
Numéro CAS: 42409-58-5
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité