4-Chloro-2,6-dimethylpyrimidine 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H54735.06
H54735.06EA 881 EUR InStock
H54735.06
4-Chloro-2,6-dimethylpyrimidine 97%
4-Chloro-2,6-dimethylpyrimidine
Purity: 97% CAS No.: 4472-45-1 Molecular Formula: C6H7ClN2 Formula Weight: 142.03 MDL No.: MFCD00234197
Formule: C₆H₇ClN₂
MW: 142,03 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00234197
Numéro CAS: 4472-45-1
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité