6-Bromo-4-methyl-3-nitroquinoline 96%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H54769.03
H54769.03EA 566 EUR InStock
H54769.03
6-Bromo-4-methyl-3-nitroquinoline 96%
6-Bromo-4-methyl-3-nitroquinoline
Purity: 96% CAS No.: 1185310-49-9 Molecular Formula: C10H7BrN2O2 Formula Weight: 267.08 Storage Temperature: 2°C to 8°C Melting Point: 152-155° Beilstein Reference: 19927450 MDL No.: MFCD12761249
Formule: C₁₀H₇BrN₂O₂
MW: 267,08 g/mol
Point de fusion: 152…155 °C
Numéro MDL: MFCD12761249
Numéro CAS: 1185310-49-9
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité