2-Methoxy-6-quinolineboronic acid pinacol ester 96%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 2-Methoxy-6-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)quinoline
H54814.03
H54814.03EA 270 EUR InStock
H54814.03
2-Methoxy-6-quinolineboronic acid pinacol ester 96%
2-Methoxy-6-quinolineboronic acid pinacol ester
Purity: 96% Molecular Formula: C16H20BNO3 Formula Weight: 285.15 MDL No.: MFCD18383956
Formule: C₁₆H₂₀BNO₃
MW: 285,15 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18383956
Numéro CAS: 1201644-36-1
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité