4-Fluoro-2-methylphenylmagnesium bromide 0.50 M dans le 2-MeTHF (méthyl-2 tétrahydrofurane)
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
H54865.AE
H54865.AEEA 345 EUR InStock
H54865.AE
4-Fluoro-2-methylphenylmagnesium bromide 0.50 M dans le 2-MeTHF (méthyl-2 tétrahydrofurane)
4-Fluoro-2-methylphenylmagnesium bromide
CAS No.: 30897-90-6 Molecular Formula: C7H6BrFMg Formula Weight: 213.33 UN No.: UN2924 MDL No.: MFCD01311469
Formule: C₇H₆BrFMg
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01311469
Numéro CAS: 30897-90-6
ONU: 2924
ADR: 3,II
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité