(S)-(-)-2-Amino-2-methyl-4-pentenoic acid ≥98%, ee 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H54922.MD
H54922.MDEA 168 EUR InStock
H54922.MD
(S)-(-)-2-Amino-2-methyl-4-pentenoic acid ≥98%, ee 99%
(S)-(-)-2-Amino-2-methyl-4-pentenoic acid
Purity: 98% CAS No.: 96886-55-4 Molecular Formula: C6H11NO2 Formula Weight: 129.16 Storage Temperature: 2°C to 8°C Melting Point: 285° Optical Rotation: -14° (c=1.3 in 1N HCl) MDL No.: MFCD00145248
Formule: C₆H₁₁NO₂
MW: 129,16 g/mol
Point de fusion: 285 °C
Numéro MDL: MFCD00145248
Numéro CAS: 96886-55-4
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité