Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-(2-Chloropyridin-3-yl)pyrimidin-2-amine 97%

Fournisseur: Thermo Scientific
Attention

H54957.03
H54957.03EA 674 EUR InStock
H54957.03
4-(2-Chloropyridin-3-yl)pyrimidin-2-amine 97%
4-(2-Chloropyridin-3-yl)pyrimidin-2-amine
Purity: 97% CAS No.: 870221-49-1 Molecular Formula: C9H7ClN4 Formula Weight: 206.63 Beilstein Reference: 14484335 MDL No.: MFCD18157687


Formule: C₉H₇ClN₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18157687
Numéro CAS: 870221-49-1
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité