1-(4-Aminophenyl)piperazine 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
H55224.03
H55224.03EA 79.9 EUR InStock
H55224.03
1-(4-Aminophenyl)piperazine 97%
1-(4-Aminophenyl)piperazine
Purity: 97% CAS No.: 67455-41-8 Molecular Formula: C10H15N3 Formula Weight: 177.25 Physical Form: Powder Appearance: White to purple Melting Point: 119-123° MDL No.: MFCD01365906
Formule: C₁₀H₁₅N₃
Point de fusion: 119…123 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01365906
Numéro CAS: 67455-41-8
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité