N-Boc-4-bromoaniline ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H55226.06
H55226.06EA 103 EUR InStock
H55226.06
N-Boc-4-bromoaniline ≥97%
N-Boc-4-bromoaniline
Formule: C₁₁H₁₄BrNO₂
Point de fusion: 103…106 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01006612
Numéro CAS: 131818-17-2
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité