Chlorotris(triphenylphosphine)cobalt(I) 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H55395.06
H55395.06EA 187 EUR InStock
H55395.06
Chlorotris(triphenylphosphine)cobalt(I) 97%
Chlorotris(triphenylphosphine)cobalt(I)
Purity: 97% CAS No.: 26305-75-9 Molecular Formula: C54H45ClCoP3 Formula Weight: 881.26 Melting Point: 135-139° MDL No.: MFCD00015864
Formule: C₅₄H₄₅ClCoP₃
Point de fusion: 135…139 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00015864
Numéro CAS: 26305-75-9
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité