2,4-Difluorobenzènesulfonamide 96%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H55437.06
H55437.06EA 340 EUR InStock
H55437.06
2,4-Difluorobenzènesulfonamide 96%
2,4-Difluorobenzènesulfonamide
Purity: 96% CAS No.: 13656-60-5 Molecular Formula: C6H5F2NO2S Formula Weight: 193.17 Melting Point: 154-158° MDL No.: MFCD01320743
Formule: C₆H₅F₂NO₂S
MW: 193,17 g/mol
Point de fusion: 154…158 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01320743
Numéro CAS: 13656-60-5
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité