3-Bromo-N-méthylaniline ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H55464.06
H55464.06EA 178 EUR InStock
H55464.06
3-Bromo-N-méthylaniline ≥97%
3-Bromo-N-méthylaniline
Formule: C₇H₈BrN
Point d'ébullition: 253 °C
Densité: 1.461
Point d'éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD05664376
Numéro CAS: 66584-32-5
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité