Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Ethyl-O-Mesitylsulphonylacetohydroxamate ≥98%

Fournisseur: Thermo Scientific

H55470.06
H55470.06EA 97.4 EUR InStock
H55470.06
Ethyl-O-Mesitylsulphonylacetohydroxamate ≥98%
Ethyl-O-Mesitylsulphonylacetohydroxamate
Purity: 98+% CAS No.: 38202-27-6 Molecular Formula: C13H19NO4S Formula Weight: 285.36 Storage Temperature: 2°C to 8°C Melting Point: 54-56° Beilstein Reference: 2144156 MDL No.: MFCD00009244


Formule: C₁₃H₁₉NO₄S
Point de fusion: 54…56 °C
Numéro MDL: MFCD00009244
Numéro CAS: 38202-27-6
EINECS: 253-825-5
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité