Tributylphénylétain 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
H55596.06
H55596.06EA 144 EUR InStock
H55596.06
Tributylphénylétain 97%
Tributylphénylétain
Purity: 97% CAS No.: 960-16-7 Molecular Formula: C18H32Sn Formula Weight: 367.14 Flash Point: 113°(235°F) Physical Form: Liquid Density: 1.125 Refractive Index: 1.5160 Appearance: Colourless Boiling Point: 125-128° /0.14mm Beilstein Reference: 3610571 UN No.: UN2788 MDL No.: MFCD00134394
Formule: C₁₈H₃₂Sn
Point d'ébullition: 125…128 °C (0.14 mmHg)
Densité: 1.125
Point d'éclair: 113 °C (235 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00134394
Numéro CAS: 960-16-7
ONU: 2788
ADR: 6.1,III
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité