3,5-Dibromoanisole ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: 1,3-Dibromo-5-methoxybenzene
H55925.06
H55925.06EA 197 EUR InStock
H55925.06
3,5-Dibromoanisole ≥97%
3,5-Dibromoanisole
Purity: 97% CAS No.: 74137-36-3 Molecular Formula: C7H6Br2O Formula Weight: 265.93 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 34-38° MDL No.: MFCD02258848
Formule: C₇H₆Br₂O
MW: 265,93 g/mol
Point de fusion: 34…38 °C
Point d'éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02258848
Numéro CAS: 74137-36-3
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité