Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2,4-Dichloro-5-méthoxypyrimidine ≥97%

Fournisseur: Thermo Scientific
Danger

H56153.09
H56153.09EA 122 EUR InStock
H56153.09
2,4-Dichloro-5-méthoxypyrimidine ≥97%
2,4-Dichloro-5-méthoxypyrimidine
Purity: 97% CAS No.: 19646-07-2 Molecular Formula: C5H4Cl2N2O Formula Weight: 179.00 Melting Point: 66-70° MDL No.: MFCD02685670


Formule: C₅H₄Cl₂N₂O
Point de fusion: 66…70 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02685670
Numéro CAS: 19646-07-2
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité