5-Bromo-4-chloro-3-indolyl phosphate disodium salt (BCIP-Na) ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: 5-Bromo-4-chloro-1H-indol-3-yl phosphate sodium, X-phosphate disodium salt, Sodium 5-bromo-4-chloro-1H-indol-3-yl phosphate
H56265.03
H56265.03EA 399 EUR InStock
H56265.03
5-Bromo-4-chloro-3-indolyl phosphate disodium salt (BCIP-Na) ≥98%
5-Bromo-4-chloro-3-indolyl phosphate disodium salt (BCIP-Na)
Purity: 98+% CAS No.: 102185-33-1 Molecular Formula: C8H4BrClNNa2O4P Formula Weight: 370.43 Storage Temperature: -30°C to -10°C
Formule: C₈H₄BrClNNa₂O₄P
MW: 370,43 g/mol
Numéro MDL: MFCD00036757
Numéro CAS: 102185-33-1
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité