Sodium-4-hydroxybenzoate ≥99%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: 4-Hydroxybenzoate sodium, Sodium 4-hydroxybenzoate, p-Hydroxybenzoic acid Monosodium Salt, 4-Hydroxybenzoic Acid Sodium Salt
H56590.30
H56590.30EA 518 EUR InStock
H56590.30
Sodium-4-hydroxybenzoate ≥99%
Sodium-4-hydroxybenzoate
Purity: 99+% CAS No.: 114-63-6 Molecular Formula: C7H6NaO3 Formula Weight: 160.10 Beilstein Reference: 4163553 MDL No.: MFCD00016530
Formule: C₇H₆O₃
MW: 160.10 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00016530
Numéro CAS: 114-63-6
EINECS: 204-051-1
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité