(2-Bromoethoxy)-tert-butyldimethylsilane 98% stabilisé
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Stabilization: Stabilised with sodium carbonate (Na₂CO₃)
H56594.06
H56594.06EA 120 EUR InStock
H56594.06
(2-Bromoethoxy)-tert-butyldimethylsilane 98% stabilisé
(2-Bromoethoxy)-tert-butyldimethylsilane
Purity: 98% CAS No.: 86864-60-0 Molecular Formula: C8H19BrOSi Formula Weight: 239.23 Flash Point: 73°(163°F) Physical Form: Liquid Density: 1.115 Refractive Index: 1.444 Appearance: Colourless Boiling Point: 120°/100mm MDL No.: MFCD00209550
Formule: C₈H₁₉BrOSi
Point d'ébullition: 120 °C (100 mmHg)
Densité: 1.115
Point d'éclair: 73 °C (163 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00209550
Numéro CAS: 86864-60-0
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité