Methyl-4-hydroxy-3-iodobenzoate 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: Methyl 4-hydroxy-3-iodobenzoate
H56877.06
H56877.06EA 87.2 EUR InStock
H56877.06
Methyl-4-hydroxy-3-iodobenzoate 98%
Methyl-4-hydroxy-3-iodobenzoate
Purity: 98% CAS No.: 15126-06-4 Molecular Formula: C8H7IO3 Formula Weight: 278.04 Physical Form: Crystal or powder Sensitivity: Light Sensitive Appearance: White to pale brown Melting Point: 155-159° MDL No.: MFCD05664378
Formule: C₈H₇IO₃
MW: 278,04 g/mol
Point de fusion: 155…159 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD05664378
Numéro CAS: 15126-06-4
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité