Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

5-Norbornene-2-ol (mélange endo + exo) 99%

Fournisseur: Thermo Scientific
Attention

H56994.06
H56994.06EA 98.8 EUR InStock
H56994.06
5-Norbornene-2-ol (mélange endo + exo) 99%
5-Norbornene-2-ol
Purity: 99% CAS No.: 13080-90-5 Molecular Formula: C7H10O Formula Weight: 110.15 Flash Point: 51°(124°F) Physical Form: Solid Melting Point: 104-106° UN No.: UN1325 MDL No.: MFCD00167566


Formule: C₇H₁₀O
Point de fusion: 104…106 °C
Point d'éclair: 51 °C (124 °F)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00167566
Numéro CAS: 13080-90-5
EINECS: 235-987-9
ONU: 1325
ADR: 4.1,III
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité