Ethyl (R)-(+)-1-boc-4-oxopiperidine-2-carboxylate 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H57019.03
H57019.03EA 264 EUR InStock
H57019.03
Ethyl (R)-(+)-1-boc-4-oxopiperidine-2-carboxylate 95%
Ethyl (R)-(+)-1-boc-4-oxopiperidine-2-carboxylate
Purity: 95% CAS No.: 357154-16-6 Molecular Formula: C13H21NO5 Formula Weight: 271.31 Storage Temperature: 2°C to 8°C Optical Rotation: +20° (c=0.5 in chloroform) MDL No.: MFCD20526405
Formule: C₁₃H₂₁NO₅
MW: 271,31 g/mol
Numéro MDL: MFCD20526405
Numéro CAS: 357154-16-6
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité