6-Boc-1-oxa-6-azaspiro[3.3]heptane 96%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H57040.MD
H57040.MDEA 126 EUR InStock
H57040.MD
6-Boc-1-oxa-6-azaspiro[3.3]heptane 96%
6-Boc-1-oxa-6-azaspiro[3.3]heptane
Purity: 96% CAS No.: 1223573-41-8 Molecular Formula: C10H17NO3 Formula Weight: 199.25
Formule: C₁₀H₁₇NO₃
MW: 199,25 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 1223573-41-8
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité