tert-Butyl-3-bromopyrrolidine-1-carboxylate 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: (±)-1-Boc-3-bromopyrrolidine
H57071.06
H57071.06EA 690 EUR InStock
H57071.06
tert-Butyl-3-bromopyrrolidine-1-carboxylate 95%
tert-Butyl-3-bromopyrrolidine-1-carboxylate
Purity: 95% CAS No.: 939793-16-5 Molecular Formula: C9H16BrNO2 Formula Weight: 250.14 Storage Temperature: 2°C to 8°C Melting Point: 45-53° UN No.: UN3077 MDL No.: MFCD08752478
Formule: C₉H₁₆BrNO₂
MW: 250,14 g/mol
Point de fusion: 45…53 °C
Numéro MDL: MFCD08752478
Numéro CAS: 939793-16-5
ADR: 9,III
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité