(S)-1-Boc-4-oxo-piperidine-2-carboxylic acid methyl ester 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: (S)-1-tert-Butyl 2-ethyl 4-oxopiperidine-1,2-dicarboxylate, Ethyl (S)-1-Boc-4-oxopiperidine-2-carboxylate
H57213.03
H57213.03EA 166 EUR InStock
H57213.03
(S)-1-Boc-4-oxo-piperidine-2-carboxylic acid methyl ester 95%
(S)-1-Boc-4-oxo-piperidine-2-carboxylic acid methyl ester
Purity: 95% CAS No.: 180854-44-8 Molecular Formula: C13H21NO5 Formula Weight: 271.31 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.4600 Optical Rotation: -20° (c=0.5 in chloroform) MDL No.: MFCD15071881
Formule: C₁₃H₂₁NO₅
MW: 271,32 g/mol
Densité: 1.079
Point d'éclair: >110 °C (230 °F)
Numéro MDL: MFCD15071881
Numéro CAS: 180854-44-8
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité