Pyrrolidin-3-ylmethanol ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H57225.03
H57225.03EA 617 EUR InStock
H57225.03
Pyrrolidin-3-ylmethanol ≥97%
Pyrrolidin-3-ylmethanol
Purity: 97+% CAS No.: 5082-74-6 Molecular Formula: C5H11NO Formula Weight: 101.15 Storage Temperature: 2°C to 8°C Boiling Point: 165-171° Beilstein Reference: 1420904 MDL No.: MFCD07773080
Formule: C5H11NO
Point d'ébullition: 165…171 °C
Densité: 0.979
Numéro MDL: MFCD07773080
Numéro CAS: 5082-74-6
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité