Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1-Benzylazetidin-3-ol 95%

Fournisseur: Thermo Scientific
Attention

H57498.03
H57498.03EA 83.5 EUR InStock
H57498.03
1-Benzylazetidin-3-ol 95%
1-Benzylazetidin-3-ol
Purity: 95% CAS No.: 54881-13-9 Molecular Formula: C10H13NO Formula Weight: 163.22 MDL No.: MFCD00963607


Formule: C₁₀H₁₃NO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00963607
Numéro CAS: 54881-13-9
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité