(S)-1-(tert-Butoxycarbonyl)-4-oxopiperidine-2-carboxylic acid 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: (2S)-4-Oxopiperidine-2-carboxylic acid, N-BOC protected, 4-Oxo-L-pipecolinic acid, N-BOC protected, (S)-(-)-1-Boc-4-oxopiperidine-2-carboxylic acid, (S)-1-Boc-4-oxopipecolic acid, (2S)-1-(tert-Butoxycarbonyl)-4-oxopiperidine-2-carboxylic acid
H57617.03
H57617.03EA 120 EUR InStock
H57617.03
(S)-1-(tert-Butoxycarbonyl)-4-oxopiperidine-2-carboxylic acid 95%
(S)-1-(tert-Butoxycarbonyl)-4-oxopiperidine-2-carboxylic acid
Purity: 95% CAS No.: 198646-60-5 Molecular Formula: C11H17NO5 Formula Weight: 243.26 Melting Point: 121-126° Optical Rotation: -22° (c=1 in chloroform) MDL No.: MFCD03094867
Formule: C₁₁H₁₇NO₅
MW: 243,26 g/mol
Point de fusion: 121…126 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03094867
Numéro CAS: 198646-60-5
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité