2-Methyl-N-(3-oxetanylidene)propane-2-sulphinamide 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H57776.ME
H57776.MEEA 257 EUR InStock
H57776.ME
2-Methyl-N-(3-oxetanylidene)propane-2-sulphinamide 95%
2-Methyl-N-(3-oxetanylidene)propane-2-sulphinamide
Purity: 95% CAS No.: 1158098-73-7 Molecular Formula: C7H13NO2S Formula Weight: 175.25 MDL No.: MFCD14702522
Formule: C₇H₁₃NO₂S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD14702522
Numéro CAS: 1158098-73-7
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité