D-β-Proline ethyl ester hydrochloride 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H57789.03
H57789.03EA 285 EUR InStock
H57789.03
D-β-Proline ethyl ester hydrochloride 97%
D-beta-Proline ethyl ester hydrochloride
Purity: 97% Molecular Formula: C7H13NO2.HCl Formula Weight: 179.65 Storage Temperature: 2°C to 8°C Optical Rotation: -14° (c=0.6 in water) MDL No.: MFCD18071037
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité