(R)-1-(tert-Butoxycarbonyl)pyrrolidine-3-carboxylic acid 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H57825.03
H57825.03EA 185 EUR InStock
H57825.03
(R)-1-(tert-Butoxycarbonyl)pyrrolidine-3-carboxylic acid 95%
(R)-1-(tert-Butoxycarbonyl)pyrrolidine-3-carboxylic acid
Purity: 95% CAS No.: 72925-16-7 Molecular Formula: C10H17NO4 Formula Weight: 215.25 Storage Temperature: 2°C to 8°C Optical Rotation: -15° (c=0.8 in chloroform) MDL No.: MFCD03094727
Formule: C₁₀H₁₇NO₄
Numéro MDL: MFCD03094727
Numéro CAS: 72925-16-7
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité