Ethyl-2-oxopyrrolidine-3-carboxylate 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H57906.03
H57906.03EA 184 EUR InStock
H57906.03
Ethyl-2-oxopyrrolidine-3-carboxylate 95%
Ethyl-2-oxopyrrolidine-3-carboxylate
Purity: 95% CAS No.: 36821-26-8 Molecular Formula: C7H11NO3 Formula Weight: 157.17 Storage Temperature: 2°C to 8°C Melting Point: 71-75° MDL No.: MFCD06796534
Formule: C₇H₁₁NO₃
Point de fusion: 71…75 °C
Numéro MDL: MFCD06796534
Numéro CAS: 36821-26-8
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité