1-Boc-3-(methylamino)azetidine 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H57951.03
H57951.03EA 178 EUR InStock
H57951.03
1-Boc-3-(methylamino)azetidine 95%
1-Boc-3-(methylamino)azetidine
Purity: 95% CAS No.: 454703-20-9 Molecular Formula: C9H18N2O2 Formula Weight: 186.25 MDL No.: MFCD08752496
Formule: C₉H₁₈N₂O₂
MW: 186,25 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08752496
Numéro CAS: 454703-20-9
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité