3-Hydroxy-2-pyrrolidinone 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H57961.03
H57961.03EA 223 EUR InStock
H57961.03
3-Hydroxy-2-pyrrolidinone 95%
3-Hydroxy-2-pyrrolidinone
Purity: 95% CAS No.: 15116-68-4 Molecular Formula: C4H7NO2 Formula Weight: 101.11 Storage Temperature: 2°C to 8°C Melting Point: 102-107° MDL No.: MFCD09751256
Formule: C₄H₇NO₂
Point de fusion: 102…107 °C
Numéro MDL: MFCD09751256
Numéro CAS: 15166-68-4
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité