4-(Maleimidomethyl)benzonitrile 97
Fournisseur: Thermo Scientific
H58015.03
H58015.03EA 153 EUR InStock
H58015.03
4-(Maleimidomethyl)benzonitrile 97
4-(Maleimidomethyl)benzonitrile
Purity: 97% Molecular Formula: C12H8N2O2 Formula Weight: 212.20 UN No.: UN3439 MDL No.: MFCD16665080
Formule: C₁₂H₈N₂O₂
Numéro MDL: MFCD16665080
Numéro CAS: 1249094-81-2
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité