2,4-Difluorobenzylzinc bromide 0.5 M dans le THF
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Packaged under argon in resealable ChemSeal™ bottles.
H58036.AD
H58036.ADEA 288 EUR InStock
H58036.AD
2,4-Difluorobenzylzinc bromide 0.5 M dans le THF
2,4-Difluorobenzylzinc bromide
Packaged under Argon in resealable ChemSeal™ bottles
CAS No.: 307496-26-0 Molecular Formula: C7H5BrF2Zn Formula Weight: 272.40 Storage Temperature: 2°C to 8°C UN No.: UN3399 MDL No.: MFCD01311423
Formule: C₇H₅BrF₂Zn
MW: 272,398 g/mol
Densité: 0.995
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD01311423
Numéro CAS: 307496-26-0
ONU: 3399
ADR: 4.3,II
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité