3,4-Difluorobenzylzinc bromide 0.5 M dans le THF
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Packaged under argon in resealable ChemSeal™ bottles.
H58167.AD
H58167.ADEA 208 EUR InStock
H58167.AD
3,4-Difluorobenzylzinc bromide 0.5 M dans le THF
3,4-Difluorobenzylzinc bromide
Packaged under Argon in resealable ChemSeal™ bottles
CAS No.: 307496-34-0 Molecular Formula: C7H5BrF2Zn Formula Weight: 272.40 Storage Temperature: 2°C to 8°C UN No.: UN3399 MDL No.: MFCD01311420
Formule: C₇H₅BrF₂Zn
Densité: 0.98
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD01311420
Numéro CAS: 307496-34-0
ONU: 3399
ADR: 4.3,II
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité