3-Chromanecarboxylic acid 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H58448.03
H58448.03EA 106 EUR InStock
H58448.03
3-Chromanecarboxylic acid 97%
3-Chromanecarboxylic acid
Purity: 97% CAS No.: 115822-57-6 Molecular Formula: C10H10O3 Formula Weight: 178.18 Melting Point: 117-121° MDL No.: MFCD03783554
Formule: C₁₀H₁₀O₃
Point de fusion: 117…121 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03783554
Numéro CAS: 115822-57-6
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité