4-(Ethoxycarbonyl)phenylzinc iodide 0.5 M dans le THF
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Packaged under argon in resealable ChemSeal™ bottles.
H58484.AD
H58484.ADEA 254 EUR InStock
H58484.AD
4-(Ethoxycarbonyl)phenylzinc iodide 0.5 M dans le THF
4-(Ethoxycarbonyl)phenylzinc iodide
Packaged under Argon in resealable ChemSeal™ bottles
CAS No.: 131379-16-3 Molecular Formula: C9H9IO2Zn Formula Weight: 341.45 Storage Temperature: 2°C to 8°C UN No.: UN3399 MDL No.: MFCD05664208
Formule: C₉H₉IO₂Zn
Densité: 1.023
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD05664208
Numéro CAS: 131379-16-3
ONU: 3399
ADR: 4.3,II
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité