2-Amino-5-chloro-6-methylpyridine 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
H58501.06
H58501.06EA 814 EUR InStock
H58501.06
2-Amino-5-chloro-6-methylpyridine 97%
2-Amino-5-chloro-6-methylpyridine
Purity: 97% CAS No.: 36936-23-9 Molecular Formula: C6H7ClN2 Formula Weight: 142.59 MDL No.: MFCD09453335
Formule: C₆H₇ClN₂
Point de fusion: 70…75 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09453335
Numéro CAS: 36936-23-9
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité