Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Isopropylzinc bromide 0.5 M dans le THF

Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: 2-Propylzinc bromide

Packaged under argon in resealable ChemSeal™ bottles.

H58536.AD
H58536.ADEA 267 EUR InStock
H58536.AD
Isopropylzinc bromide 0.5 M dans le THF
Isopropylzinc bromide
Isopropylzinc bromide is employed in croos-coupling reactions.

Handle under dry protective gas. Air sensitive. Store away from strong bases and oxidizing agents, heat, acids and water.


Formule: C₃H₇BrZn
MW: 188,373 g/mol
Densité: 0.963
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD06200639
Numéro CAS: 77047-87-1
ONU: 3399
ADR: 4.3,II
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité