2-Adamantylzinc bromide solution 0.5 M dans le THF
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Packaged under argon in resealable ChemSeal™ bottles.
H58595.AD
H58595.ADEA 236 EUR InStock
H58595.AD
2-Adamantylzinc bromide solution 0.5 M dans le THF
2-Adamantylzinc bromide solution
Packaged under Argon in resealable ChemSeal™ bottles
CAS No.: 171860-65-4 Molecular Formula: C10H15BrZn Formula Weight: 280.51 Storage Temperature: 2°C to 8°C Physical Form: Liquid Density: 1.018 Sensitivity: Air Sensitive Appearance: Yellow to brown to black UN No.: UN3399 MDL No.: MFCD01311401
Formule: C₁₀H₁₅BrZn
Densité: 1.018
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD01311401
Numéro CAS: 171860-65-4
ONU: 3399
ADR: 4.3,II
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité