Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-Amino-4-(3-pyridyl)thiazole 97%

Fournisseur: Thermo Scientific
Attention

H58630.04
H58630.04EA 171 EUR InStock
H58630.04
2-Amino-4-(3-pyridyl)thiazole 97%
2-Amino-4-(3-pyridyl)thiazole
Purity: 97% CAS No.: 30235-27-9 Molecular Formula: C8H7N3S Formula Weight: 177.22 Physical Form: Solid Appearance: Pale brown MDL No.: MFCD00218013


Formule: C₈H₇N₃S
MW: 177,22 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00218013
Numéro CAS: 30235-27-9
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité