6-Chloro-1H-benzoimidazole-2-carboxylic acid 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H58648.03
H58648.03EA 232 EUR InStock
H58648.03
6-Chloro-1H-benzoimidazole-2-carboxylic acid 97%
6-Chloro-1H-benzoimidazole-2-carboxylic acid
Purity: 97% CAS No.: 39811-14-8 Molecular Formula: C8H5ClN2O2 Formula Weight: 196.59 MDL No.: MFCD06739053
Formule: C₈H₅ClN₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06739053
Numéro CAS: 39811-14-8
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité